Learn More
Bilobalide, MedChemExpress
Descrizione
Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bilobalide |
| CAS | 33570-04-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H18O8 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | (-)-Bilobalide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.47 mM) |
| SMILES | O=C(O1)C[C@@]2([C@]1([H])C[C@]3(C(C)(C)C)O)[C@@]34[C@](OC([C@@H]4O)=O)([H])OC2=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only