Learn More
Bilobalide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418976
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418976 100 mg 100mg
16404747 50 mg -
16408858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16418976 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0076
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Specifica
Materiale o nome chimico Bilobalide
CAS 33570-04-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H18O8
Quantità 100 mg
Sinonimo (-)-Bilobalide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.47 mM)
SMILES O=C(O1)C[C@@]2([C@]1([H])C[C@]3(C(C)(C)C)O)[C@@]34[C@](OC([C@@H]4O)=O)([H])OC2=O
Molecular Weight (g/mol) 326.3
Peso formulazione 326.3
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only