Learn More
Bim Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366525 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366525 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366525 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300198C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Bim Polyclonal specifically detects Bim in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Bim
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 650
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bim (NP_006529.1; Ala2-Arg120).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10018
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus