Learn More
Bimatoprost, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478398 10 mg 10mg
16470808 5 mg 5mg
16464287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.
Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.
Specifica
Materiale o nome chimico Bimatoprost
Forma fisica Powder
CAS 155206-00-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H37NO4
Sinonimo AGN 192024
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM)
SMILES O=C(NCC)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 415.57
Peso formulazione 415.57
Percent Purity 98.18%
Grado Research
Research purposes only