Learn More
Bimatoprost, Mikromol™
Codice prodotto. 17904466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17904466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17904466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3603.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bimatoprost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bimatoprost
CAS 155206-00-1
Nomi componenti o analita Bimatoprost
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C25 H37 N O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)- (9CI), AGN 192024, Bimatoprost, Latisse, Lumigan, Prostamide, 5-Heptenamide, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-N-ethyl-, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3S*),3alpha,5alpha]]-, 17-Phenyltrinor-PGF2alpha ethylamide
InChI Formula InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
IUPAC Name (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]-N-ethylhept-5-enamide
Molecular Weight (g/mol) 415.57
Quantità 100 mg
Peso formulazione 415.2723 g/mol