Learn More
RL Enterprises™ Bimetallic Strip with Handle
Codice prodotto. 13166290 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13166290 1/Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13166290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Bimetallic Strip
Quantità 1/Ea.
Da utilizzare con (applicazione) To Demonstrate Curvature on Heating and Unequal Expansion