Learn More
R&D Systems™ BINA
Codice prodotto. 18076052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18076052 50 mg 50mg
18015122 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18076052 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4048/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective positive allosteric modulator of mGlu2
Selective positive allosteric modulator of mGlu2 (EC50 = 33.2 nM in CHO cells expressing human mGlu2). Displays no effect on glutamate-induced activation of other mGlu receptor subtypes. Exhibits antipsychotic and anxiolytic properties in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 866823-73-6
Formula molecolare C30H30O4
Specifica
Materiale o nome chimico BINA
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 454.56
Purezza >98%
Peso molecolare 454.566