Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
Marca: BINDER™ 9010-0323
Descrizione
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione naturale
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
2 cu. ft. | |
30 kg | |
Non autoclavabile | |
acciaio inossidabile | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard | |
Glass Door | |
360 x 380 x 420 mm | |
40 kg | |
0,3 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
BD056-230V, standard, Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 57 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
57 L | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
2 std./4 max. | |
temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C | |
LCD | |
BD056-230V | |
565 x 640 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A |