Learn More
Macherey-Nagel™ Binding Buffer NT
Codice prodotto. 15829107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15829107 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15829107 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740614.1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Binding Buffer NT to be used with NucleoSpin 8 / 96 PCR Clean‐up kits
Specifica
Materiale o nome chimico Binding buffer NT
CAS 593-84-0
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Direct clean-up of PCR reaction mixtures
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin™ PCR Clean-up kits
pH 4.5 to 5.5
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 mL
Formulazione Guanidinium thiocyanate
Odore Acetic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer NT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate