Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
Codice prodotto. 17900060 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Progettazione:
Without Wheels
Dimensioni (L x P x A):
40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Progettazione Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17900060 Without Wheels 40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17900060 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BLSSH168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    303.78€ / pezzi 1
    Risparmia 15.22€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
  • Product Type: BinLiner™ Stand
  • Material: Stainless Steel, Polypropylene
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Equipment): BinLiners™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 L
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Progettazione Without Wheels
Capacità (sistema imperiale) 40 gal.
Dimensioni (L x P x A) 40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.)
Monouso Reusable
Senza lattice Yes
Quantità 1 Ea.
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Waste disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micronova BinLiners™
Imballaggio LDPE Bag
Materiale Stainless Steel (304), Polypropylene
Product Type BinLiner Stand