Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane and Canister Systems
Codice prodotto. 10266853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20.5 L/day
34.8 L/day
47.4 L/day
N. di bacchette/vial per bacchetta:
120/6
252/6
30/6
Autonomia fase statica:
121 Days
193 Days
227 Days
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) N. di bacchette/vial per bacchetta Autonomia fase statica Dimensione della confezione
10266853 34.8 L/day 120/6 193 Days Pezzo
10574054 20.5 L/day 30/6 227 Days Pezzo
10724084 47.4 L/day 252/6 121 Days Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10266853 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CK509X3
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store cells, tissue and biologicals in a cost-effective manner with canister and cane systems that hold samples for up to seven months.
Store cells, tissues and biologicals in an economical and biological manner with Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane and Canister Systems. Available in four sizes, the system can safely hold samples for up to seven months without replenishing LN2.
Features:
  • Six stainless-steel canisters to accommodate vials (eight with Bio-Cane 70)
  • Canisters are numbered and color-coded to simplify sample identification
  • Durable aluminum construction and vacuum insulation
  • Narrow-mouth design minimizes LN2 evaporation
  • Secure locking clasp
Includes:
Six canisters
Compatible with:
  • Cart, Wheeled (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/case (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1.2 mL (4000211)
  • Rack, Square, for BioCane 47, includes five boxes with 40 dividers (195555)
  • Vials, Cryogenic, 1.2 mL, case of 500 (AY509X13)
  • Vials, Cryogenic, 2.0 mL, case of 500 (AY509X12)
  • Vials, 1 mL, case of 500 (AY509X32)
  • Vials, 1.5 mL, case of 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Biocane 34 Cryogenic Vessel
Tipo Manual Fill LN2 Dewar
Capacità (sistema metrico) 34.8 L/day
Isolamento Vacuum
Certificazione/Conformità CE
Modello Bio-Cane 34
Tasso di evaporazione fase statica 0.18L
Autonomia fase statica 193 Days
Altezza (sistema imperiale) esterno 26.625 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 67.6 cm
Diametro (sistema imperiale) 18.25 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) 46.4 cm
Diameter (Metric) Inside Neck 8.8 cm
N. di bacchette/vial per bacchetta 120/6