Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Codice prodotto. 10344461
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Quantità:
1 Ea.
100Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
10344461 5000 x 48 cm 1 Ea. Pezzo
10789531 48 x 60 cm 100Pack pezzi 100
10542323 60 x 1000 cm 1 Ea. Pezzo
10420053 5000 x 60 cm 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10344461 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740810
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protection of laboratory surfaces from spills.
  • Filter paper, one side coated with polyethylene
Specifica
Product Type Surface Protection Paper
Dimensioni (L x P) 5000 x 48 cm
Spessore 0.22 mm
Quantità 1 Ea.