Learn More
CleanSpace™ Technology Adattatore per espirazione Bio Mask
Codice prodotto. 17445382 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Bio Mask Adaptor; Material: Polyisoprene; Color: Blue; Design Type: Valve Cover; Dimensions (L x W x H): 18 x 6 x 5 cm; Disposable: Yes; For Use With (Equipment): CS3027
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17445382 Bio Mask Adaptor; Material: Polyisoprene; Color: Blue; Design Type: Valve Cover; Dimensions (L x W x H): 18 x 6 x 5 cm; Disposable: Yes; For Use With (Equipment): CS3027
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17445382 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore CS3026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.01€
    60.50€ / pezzi 5
    Risparmia 17.51€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Il sistema CleanSpace BioHood da utilizzare con CleanSpace HALO. È specificamente progettato per unità di biocontenimento, laboratori e camere bianche farmaceutiche.
Il sistema BioHood è compatibile con il respiratore CleanSpace HALO. È specificamente progettato per unità di biocontenimento, laboratori e camere bianche farmaceutiche. Il sistema CleanSpace BioHood fornisce protezione per occhi e testa.
  • Materiale DuPont™ Tyvek™ e tecnologia di cucitura: leggero e durevole, resistente al sangue e ai fluidi
  • Solo il design del cappuccio PAPR per coprire completamente il respiratore quando indossato riducendo al minimo la contaminazione del dispositivo.
  • Può essere facilmente rimosso mentre si indossa ancora il respiratore per proteggere gli operatori sanitari durante la svestizione.
  • Ampio campo visivo. Design unico che fissa la visiera per eliminare lo slittamento e il movimento.
  • Niente cinghie o tubi flessibili. Nessun appannamento nessun calore.
  • Flusso d'aria confortevole, nessuna resistenza respiratoria.
  • Approvato NIOSH e marchio CE
  • PARTI DEL SISTEMA BIOHOOD: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 Filter Pk 3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter Pk 5 (CS3026) - riutilizzabile e si attacca alla maschera CleanSpace HALO (maschera facciale venduta separatamente).
Specifica
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polyisoprene
Product Type Exhalation Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) CS3027
Modello CS3026
Quantità 5/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 18 x 6 x 5 cm