Learn More
BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Codice prodotto. 15484099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484099 1 L 1L
15474099 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61505.K2
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
BioAcryl-P (Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, CAS # 25034-58-6) is a powder-based formula used to create the gel matrix necessary for electrophoresis experiments.
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • BioAcryl-P is a 37.5:1 ratio of Acrylamide/Bisacrylamide
  • Acrylamide is a crystalline amide that forms polymer structures at room temperature
  • Acrylamide acts as the monomer for the gel structure, and bisacrylamide as the crosslinker for gel matrix formation
Application
  • Suitable for gel electrophoresis-mediated separation of proteins and DNA for identification or sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Forma fisica Liquid
Concentrazione 30% soln
Colore Colorless
Quantità 1 L
Numero MDL MFCD00080848
Numero UN UN3426
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BioAcryl-P (30% 37.5:1)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, methylene diacrylamide