Learn More
Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 218 B
Codice prodotto. 10307981
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10307981 210 x 90 mm pezzi 100
10737811 570 x 460 mm pezzi 100
10539121 300 x 600 mm pezzi 100
10490813 580 x 600 mm pezzi 100
11922302 70 x 100 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10307981 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 742131
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B
  • Speed: Slow
Specifica
Tipo Blotting Paper
Quantità 100 Pack
Spessore (sistema metrico) 0.36 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 90 mm