Learn More
Eppendorf™ Provette coniche con tappo a vite
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-200111945 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 480
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30308642 15 mL pezzi 400
30308633 50 mL pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30308642 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122631
Le provette coniche Eppendorf™, dotate di tappo a vite, garantiscono un contenimento affidabile dei campioni e una conservazione senza perdite. Le varianti SafeCode migliorano l'identificazione dei campioni, mentre le opzioni BioBased offrono un'alternativa ecologica.
  • La variante BioBased (realizzata con materiali a base biologica) contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio dei materiali di consumo in laboratorio
  • Le provette BioBased hanno proprietà materiali e specifiche tecniche identiche a quelle delle provette non BioBased
  • Assicurano una conservazione senza perdite e proteggono l'integrità dei campioni
  • Adatte a un'ampia gamma di attività di laboratorio, per una maggiore flessibilità
  • Materiali di alta qualità per prestazioni robuste e di lunga durata
  • Prive di plastificanti, biocidi o agenti antimuffa
  • Graduazioni chiare e visibili per una rapida valutazione del volume
  • Facilita il recupero ottimale dei campioni e una centrifugazione efficiente
  • Disponibili nei formati da 15 mL, 25 mL e 50 mL
  • L'opzione Datamatrix 2D (SafeCode) prevede una codifica a 2 livelli per un'identificazione sicura del campione
  • La funzione di correzione degli errori ECC200 consente una lettura sicura dei codici con una percentuale di codici danneggiati fino al 25%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Grigio
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Uso singolo
Materiale Polipropilene
Quantità 400 (8 confezioni x 50 tubi)
Sterilità Sterile
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Cilindrico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Dichiarazioni di pulizia Esente da pirogeni, DNasi, RNasi, DNA umano e batterico
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Chiusura inclusa Sì
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Sì
Product Type Tubo
RCF max 19,500 x g