Learn More
Eppendorf™ Tubes™ with Screw Cap 5.0 mL - Microtube
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17794994 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17794994 5 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17794994 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.05€
    79.00€ / pezzi 200
    Risparmia 9.05€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf Tubes BioBased con tappi a vite nei volumi da 5,0 a 50 mL riducono in modo significativo l'impronta di carbonio relativa al prodotto.
Polipropilene a base biologica di qualità superiore - prodotto da materie prime riciclate di seconda  generazione - in questo caso derivato esclusivamente da flussi di rifiuti e residui, ad esempio dalla produzione di olio vegetale e olio utilizzato per la cottura
  • Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Identificazione affidabile e sicura grazie a un'ampia area per la scrittura sulla provetta e a un tappo piatto dai colori chiari
  • Dimensioni precise per la massima compatibilità con i rotori per centrifughe, mixer e agitatori
  • Visibilità del campione e del pellet ottimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP Class 6
Materiale chiusura HDPE
Colore Colorless
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Polypropylene
Include BioBased Microtubes
Imballaggio 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
Quantità 200 Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Diametro (sistema metrico) 15.2 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 25,000 x g
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free