Learn More
Tork Tork Panni ultraresistenti per pulizia biologici al 99%
Product Code. 30243808 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Colore:
White
Unit Size:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Unit Size
30243808 White pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30243808 Supplier Tork Supplier No. 930179
Spedizione stimata: 09-12-2026
Tork Panni ultraresistenti per pulizia biologici al 99%
  • Incrementa la sostenibilità della tua attività con un prodotto biologico [Prodotto certificato come biologico al 99%, secondo il programma OK Biobased di TÜV Austria (UE)] al 99%
  • La fibra robusta e l'elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
  • Appositamente pensati per applicazioni gravose, proteggono le mani da calore e frammenti metallici negli ambienti industriali
  • Aiuta la tua attività e l'ambiente usando meno solventi: i nostri panni exelCLEAN™ consentono di ridurre fino al 40% l'uso dei solventi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 6.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Colore White
Monouso Reusable
Strato 1-ply