Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC Columns
Codice prodotto. 16318616 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16318616 250 mm 20 mm Pezzo
10434773 250 mm 4.6 mm Pezzo
10151213 250 mm 2.1 mm Pezzo
10097534 150 mm 1 mm Pezzo
10435553 50 mm 1 mm Pezzo
10181113 150 mm 2.1 mm Pezzo
10293113 100 mm 2.1 mm Pezzo
10475173 50 mm 2.1 mm Pezzo
10502645 150 mm 4.6 mm Pezzo
10735706 250 mm 1 mm Pezzo
10160703 100 mm 1 mm Pezzo
11558310 10 mm 4 mm pezzi 4
11548310 10 mm 2.1 mm pezzi 4
10448674 10 mm 1 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16318616 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 72105259270A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this 300Å wide-pore silica for the separation of small to medium proteins and other biomolecules.
Separate small to medium peptides with Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC Columns.
  • 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
  • High peak capacity stationary phase
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Preparative Column, Standard
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 4300 psi (295 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 9%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa