Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC Columns
Codice prodotto. 11598320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11598320 10 mm 2.1 mm pezzi 4
10583995 50 mm 1 mm Pezzo
10263313 50 mm 2.1 mm Pezzo
10395003 100 mm 1 mm Pezzo
10581105 100 mm 2.1 mm Pezzo
10692854 100 mm 4.6 mm Pezzo
10649585 150 mm 1 mm Pezzo
10110693 150 mm 2.1 mm Pezzo
10384513 150 mm 4.6 mm Pezzo
10344563 250 mm 2.1 mm Pezzo
10541305 250 mm 4.6 mm Pezzo
11508330 10 mm 4 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11598320 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 72305012101
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this 300Å wide pore silica for analysis of larger hydrophobic proteins and peptides that bind too tightly on C8 or C18 columns.
Designed for the analysis of larger proteins and peptides, Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC Columns are high-performance columns ideal for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules with high hydrophobicity.
  • Based on 300Å silica for outstanding biomolecule performance
  • Lower carbon load for optimal retention of larger peptides and proteins
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
Ordering Information:
Other column dimensions are available, including preparative columns. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Guard Cartridge, 4 Pk.
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase stazionaria C4
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 4%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tecnica Bio-LC
Product Type Guard Cartridge