Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC Columns
Codice prodotto. 11588330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11588330 10 mm 2.1 mm pezzi 4
10552465 50 mm 1 mm Pezzo
10682284 50 mm 2.1 mm Pezzo
10446644 50 mm 3 mm Pezzo
10304183 50 mm 4.6 mm Pezzo
10519945 100 mm 1 mm Pezzo
10314183 100 mm 2.1 mm Pezzo
10513415 100 mm 4.6 mm Pezzo
10170703 150 mm 1 mm Pezzo
10671324 150 mm 2.1 mm Pezzo
10221005 150 mm 3 mm Pezzo
10630754 150 mm 4.6 mm Pezzo
10253603 250 mm 4.6 mm Pezzo
11578330 10 mm 1 mm pezzi 4
10659675 10 mm 3 mm pezzi 4
11598330 10 mm 4 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11588330 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 73105012101
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Columns for the separation of proteins, peptides, other anionic species and highly polar molecules.
Use Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Columns for the separation of proteins, peptides, other anionic species and highly polar molecules.
  • 5μm particle size, 300Å pore size
  • Proprietary, protein-friendly, ion exchange ligands of polyethyleneimine (PEI) bound to pure deactivated silica
  • Low hydrophobicity
  • Capacity of 0.22mEq/g; 3% carbon load
  • Use for normal phase and hydrophilic interaction chromatography (HILIC)
  • Stable under demanding pH conditions (2 to 8 pH range)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Guard Cartridge, 4 Pk.
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP N/A
Fase stazionaria Polyethyleneimine
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 3%
Tipo di colonna Ion Exchange
Con tappo No
Fase Ion Exchange
Tecnica Anion Exchange
Product Type Guard Cartridge