Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461736
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461736 500 mg 500mg
16421136 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461736 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14595
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Biochanin A
CAS 491-80-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12O5
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Methylgenistein Olmelin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 284.26
Peso formulazione 284.26
Percent Purity 98.62%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only