Learn More
Biochanin A, TRC
Codice prodotto. 30137779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137779 250 mg 250mg
30135315 1 g 1g
17955065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB387250250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-80-5
Formula molecolare C16 H12 O5
Molecular Weight (g/mol) 284.26
Sinonimo 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Biochanin A (6CI), Isoflavone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), (-)-5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 4'-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, Biochanin, Genistein 4-methyl ether, Genistein 4'-methyl ether, NSC 123538, Olmelin
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Biochanin A
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Peso formulazione 284.0685
Percent Purity >95%