Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Biochemical Identification System: Bacillus spp.
Codice prodotto. 15938022 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Tests
Dimensione della confezione:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15938022 20 Tests 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15938022 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore MID66CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Biochemical identification system for Bacillus spp. from foods and other environmental samples.
  • Twenty-four-substrate biochemical identification system.
  • From a range of different technologies for the specific detection of Bacillus spp. from foods and other environmental samples.
  • From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
  • These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
  • The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Identification of Bacillus Spp.
Quantità 20 Tests