Learn More
Fisherbrand™ Misuratori di densità cellulare
Codice prodotto. 11899283 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Misuratore di densità cellulare
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11899283 Misuratore di densità cellulare Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11899283
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strumento robusto e facile da usare dedicato alla misurazione della densità delle cellule in sospensione, come E.coli, lieviti e altre colture cellulari.
Robust, easy to use instrument dedicated to the measuring of the density of cells in suspension such as E.coli, yeast, cells and other cell cultures.
  • Il misuratore di densità cellulare a LED a fascio singolo misura il diametro esterno a 600 nm
  • Piccolo, portatile, con batteria ricaricabile
  • Sorgente LED a lunga durata e manutenzione ridotta
  • Facilità d'uso, di pulizia e di sterilizzazione
  • I risultati sono espressi in unità di assorbanza (OD o densità ottica)
  • Memorizza fino a 99 risultati da scaricare in un secondo momento
Specifica
Intervallo di assorbanza –0.3 - 1.99 A
Accuracy ±0.05A at 1A
Dettagli cuvetta 10 mm
Memorizzazione dei dati Cavo seriale
Tipo di batteria Ricaricabile
Tipo di rilevatore Diodo
Display LCD
Lingue Inglese, manuali in francese, tedesco, italiano e spagnolo
Larghezza di banda spettrale 40 nm
Tipo Misuratore di densità cellulare
Tensione 110/220 V
Requisiti elettrici 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Altezza (sistema metrico) 6 cm
Hertz 50/60 Hz
Include Batteria ricaricabile
Uscite Stampare, memorizzare, esportare su PC
Ripetibilità fotometrica ±0.02 A at 1 A
Lunghezza d'onda 600 nm
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Larghezza (sistema metrico) 15 cm