Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Autoclave Printer
Codice prodotto. 17954432
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BioClave Research Autoclaves
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17954432 BioClave Research Autoclaves Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17954432 Fornitore Benchmark Scientific™ N. del fornitore B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    340.84€ / pezzi 1
    Risparmia 54.16€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
The BioClave Autoclave printer can be attached to the autoclave to provide a printout of runs for documentation.
  • Connects to all BioClave Research Autoclaves
  • Provides documentation of autoclave process
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Printing Out Run Parameters
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioClave Research Autoclaves
Modello BioClave
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 2.2 kg