Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoclaves
Descrizione
- Designed specifically for the sterilization of laboratory research tools
- Fully automatic operation - just press start
- Built in water tank - no external connection needed
- 8 L, 18 L and 28 L models
- All models small enough for benchtop use
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 2.1 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 8 L |
| Profondità (sistema metrico) camera | 31 cm |
| Diametro (sistema imperiale) camera | 6.7 in. |
| Profondità (sistema imperiale) camera | 12.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) camera | 17 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 cm |
| Modello | BioClave Mini |
| Product Type | Front-loading Benchtop Autoclave |
| Vedi altri risultati |