Learn More
Nitritex™ Chemo Protective Sterile Sleeve Covers
Codice prodotto. 15267924
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Standard
Dimensione della confezione:
90 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15267924 Standard 90 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15267924 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore SBCSC
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemotherapy protective sleeves feature seams with specialized tape sterilized with gamma radiation for use in ISO Class 4 environments.
  • Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
  • ISO 9001:2008 certification
  • Sterilized with gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Standard
Product Type Controlled Environment Sleeve
Materiale Double Laminate Microporous Fabric
Sterilità Sterile
Tipo di giuntura Ultrasonically Bonded with Protective Tape
Modello BCSC
Da utilizzare con (applicazione) Chemotherapy Protective
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2