Learn More
Ansell™ Muffola isolante in nitrile BioClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 30002918
Cambia vista
Click to view available options
Color: White; Material: Nitrile; Size: 9.75
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
30002918 Color: White; Material: Nitrile; Size: 9.75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002918 Fornitore Ansell™ N. del fornitore CGL30NITM9
Spedizione stimata: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I RABS e le muffole isolanti BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
  • Si adatta alla porta da 10-12 in./254-304 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III
Chlorinated Yes
Procedura di pulizia DI Washing
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Content And Storage Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Descrizione One piece per sealed inner PE bag, one inner bag per sealed second inner PE bag, one second inner bag per sealed outer PE bag, 20 outer bags per lined inner white Correx polyethylene box
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Colore White
Finger Thickness (English) 21.65 mil
Finger Thickness (Metric) 0.55 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile, Latex Dipped
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Size 9.75
Stile Beaded Cuff
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Stile delle dita Full
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Semiconductor Manufacturing
Sesso Unisex
Manufacturing/QMS Audit Standards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Tipo di imballaggio PE Bags, Correx Polyethylene Box
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 254 mm
Quantità 20 Pk.
Serie GGL
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 840 mm