Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Drop-Down Cleanroom Coveralls with Hood
Beskrivning
- ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible
- Antistatic, low linting durable CleanTough™ fabric
- Quick release press stud tabs for touch-free donning
- Elasticated back, hood, cuffs and ankles
- Zip front
- ASTM D6978 05 Tested
- HELMKE DRUM Tested
- Low-Particulate
- Sterility Assurance Level 10−6
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | X-Small |
| Materiale | Spunbond Non-woven Polypropylene, Polyethylene Film Laminate |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Ankle Style | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastic |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?