Learn More
Nitritex™ Camici da laboratorio monouso BioClean-D
Codice prodotto. 12932255
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12932255 Large pezzi 30
12912255 Small pezzi 30
12942255 X-Large pezzi 30
12922255 Medium pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12932255 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore BDLCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    171.63€ / pezzi 30
    Risparmia 155.37€
    47% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wear Nitritex™ BioClean-D Disposable Laboratory Coats to protect against laboratory contamination.
  • Open cuff style
  • Three pockets
  • CleanTough™ Fabric
  • Disposable, packaged in bag
  • Spunbond Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size Large
Materiale Tessuto CleanTough™
Stile polso Apri
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Misura petto (sistema metrico) 990.6 - 1066.8 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Tipo di imballaggio Sacca
Struttura Spunbond Polypropylene