Learn More
Ansell BioClean-D™ - Tuta integrale BioClean-D con cappuccio e stivali integrati BDFC
Codice prodotto. 30058505
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30058505 X-Small pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30058505 Fornitore Ansell N. del fornitore BDFCXS
Spedizione stimata: 24-06-2027
Materiale CleanTough antistatico leggero a basso rilascio lanuginoso. Occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura. Cerniera con copertura sigillabile. Zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati. Suole antiscivolo.
  • La tuta integrale BioClean-D con cappuccio e stivali integrati è un indumento monouso che offre comfort e protezione dalla testa ai piedi.
  • Dotata di cerniera frontale con patta protettiva, cappuccio, zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati e occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura.
  • Gli stivali integrati hanno suole antiscivolo per garantire che ogni passo sia sicuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Small
Sesso Unisex
Materiale Flashspun Polyethylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Non-elastic
Stile della caviglia Attached Boots
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Attached, Elastic Face
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Non-sterile
Resistenza Anti-static, Chemicals, Liquid, Particle
Tipo di colletto Hooded
Certifications/Compliance (Europe) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Senza lattice No
N. di tasche None
Da utilizzare con (applicazione) Blending, compounding solids or liquids, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Handling of Powders, Aseptic Filling and Labelling, Cleanroom Cleaning and Preparing, Medical Device Manufacturing, Biotechnologies Blending Operations, Handling Active Material, Maintaining Equipment and Instruments
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)