Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ Non-Sterile Visitor Lab Coats
Codice prodotto. 15449839
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15449839 Medium pezzi 30
15489839 X-Large pezzi 30
15499799 Large pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15449839 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore BHVCM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lightweight and comfortable. Nitritex™ BioClean-D™ Non-Sterile Visitor Coat is a disposable coat manufactured from antistatic, low linting and durable CleanTough™ fabric and features a mandarin collar, press stud fastenings, elasticated cuffs and three pockets.
  • Antistatic, low-linting and durable white CleanTough™ fabric
  • Press studs for easy fastening
  • Bound seams with single needle stitching
  • Mandarin collar and Elasticated cuffs
  • Antistatic EN 1149-5 and low particulating for use in non-critical environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Controlled Environments Lab Coat
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Double Laminate Microporous Fabric
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastic
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Puncture
N. di tasche 3
Tipo di giuntura Bound
Misura petto (sistema imperiale) 36 to 39 in.
Misura petto (sistema metrico) 92 to 100 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Tipo di imballaggio Five pieces per sealed inner PE bag; six inner bags per lined carton (30 pieces)
Struttura Single Needle Stitching