Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Disposable Overboots
Description
- Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
- Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
- Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
Spécification
Spécification
| Size | Universal |
| Materiale | CleanTough™ |
| Latex Free | Yes |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Ties |
| Tipo di suola | Slip-resistant |
| Struttura | Bound Seams, Single Needle Stitching |
| Colore chiusura | White |
| Afficher plus |
N/A
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?