Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Disposable Overboots
Codice prodotto. 30040327
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Long Length
Standard Length
Dimensione della confezione:
75 paia
pezzi 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile Dimensione della confezione
30040327 Long Length 75 paia
12342289 Standard Length 75 paia
15268298 Standard Length pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 30040327 Fornitore Ansell N. del fornitore SBDOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.60€
    315.79€ / 75 paia
    Risparmia 242.81€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Lightweight sterile overboots with an elasticated opening provides secure, fitted personal protection. Available in regular or long length sizes.
  • Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
  • Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
  • Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Materiale CleanTough™
Latex Free Yes
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Ties
Tipo di suola Slip-resistant
Struttura Bound Seams, Single Needle Stitching
Colore chiusura White
Tipo di giuntura Bound
Stile Long Length
Colore filettatura White
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical
Certificazione/Conformità PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5 and low particulating
Certifications/Compliance (Europe) PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Resistenza Liquid, Dry Particulates, Splash
Product Type Controlled Environments Shoe Covers
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Quantità One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs)
N/A