Learn More
Ansell BioClean-D™ Drop-Down Sterile Coverall with Hood S-BDSH
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15696097
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15696097 4X-Large pezzi 15
15646097 Small pezzi 20
15636097 Medium pezzi 20
15438210 Medium Pezzo
15626097 Large pezzi 20
15656097 X-Large pezzi 20
15676097 2X-Large pezzi 20
15686097 3X-Large pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
N/A
Codice prodotto. 15696097 Fornitore Ansell N. del fornitore SBDSH4XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    258.62€ / pezzi 15
    Risparmia 25.38€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
N/A
Sterile drop-down cleanroom coverall with hood features removable tabs for aseptic donning.
  • Drop-down design technology: Aseptic donning made easy
  • CleanTough™ fabric: For an antistatic, low-linting sterile garment
  • Quick-release press stud tabs: Aseptic donning further facilitated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Standard
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Elastic
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Bound, Stitched
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals
Rivestimento Uncoated
Tipo di colletto Elastic Hooded
Stile parte posteriore Elastic
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Descrizione Quick release tabs, removable zip tab
Senza lattice
Modello S-BDSH
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 48 to 51 in.
Misura petto (sistema metrico) 124 to 132 cm
Stile di manicotto Long sleeve with elasticated cuff
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Pharmaceutical, Semiconductor
Larghezza (sistema imperiale) petto 48 to 51 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 ft. 4 in. to 6 ft. 6 in.
Altezza (sistema metrico) 194 to 200 cm
Imballaggio One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL are 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
N/A