Learn More
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 3XL
Beschreibung
- Added features: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- Optimized packaging: All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- Enhanced fit: The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- Reduced contamination risks: As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 3X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | CleanTough |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic at Back |
| Stile della caviglia | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?