Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Dual Overshoes
Descrizione
- Non-woven spunbonded polypropylene
- Heavy duty slip-resistant sole
- Latex-free elastic
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification.
- Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Latex Free | Yes |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Elastic Ankle |
| Tipo di suola | Anti-slip |
| Colore chiusura | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Life Sciences |
| Quantità confezione | 150 Pairs/Cs. |
| Vedi altri risultati |