Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Codice prodotto. 15298248
Cambia vista
Click to view available options
Size:
406 mm (16 in.)
457 mm (18 in.)
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Colore Dimensione della confezione
15298248 457 mm (18 in.) White pezzi 1000
15288248 406 mm (16 in.) White pezzi 1000
15208258 457 mm (18 in.) Blue pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15298248 Fornitore Ansell™ N. del fornitore ESD018W
Spedizione stimata: 17-12-2026
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes have non-marking conductive tape providing dissipative properties when worn as instructed.
  • Non-marking conductive tape
  • ESD properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 5 cleanroom environment
  • Shoe: Non-woven spun-bonded polypropylene
  • Tape: Polyester filament yarn (96%) with conductive nylon carbon filament yarn (4%)
  • Conductivity: Consistently below 35 Megohms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 457 mm (18 in.)
Materiale Polypropylene, Polyester, Nylon
Latex Free No
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Spessore 0.08 mm
Lunghezza (sistema metrico) 457 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Product Type Controlled Environments Shoe Covers
Quantità 1000 pieces, 1000 stk, 1000 Stück, 1000 unidades
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.