Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves
Codice prodotto. 15218218
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15218218 10 200 paia
15208218 9 200 paia
15268208 5, 5.5 200 paia
15278208 6, 6.5 200 paia
15288208 7, 7.5 200 paia
15298208 8, 8.5 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15218218 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore BNPLS1010
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Feature textured fingers for enhanced grip. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves are latex free gloves that are processed to ensure ISO Class 4 compatibility, are resistant to a wide range of chemicals and offer excellent antistatic properties.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Grado EU GMP Grade A
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size 10
Sterilità Sterile
Stile polso guanto Con bordino
Modello BNPLS1010
Tipo di imballaggio EasyTear™
Quantità One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm