Learn More
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche
Codice prodotto. 17358383
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Green
Pink
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
Codice prodotto. Colore unitSize
17358383 Bianco pezzi 250
17419383 Blue pezzi 250
15288158 Blue pezzi 2500
15298158 Green pezzi 2500
17429383 Green pezzi 250
17439383 Pink pezzi 250
15208168 Pink pezzi 2500
15218168 Bianco pezzi 2500
15228168 Yellow pezzi 2500
17449383 Yellow pezzi 250
10 options
Codice prodotto. 17358383
Marca: Nitritex™ BICPA4W80
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prestazioni senza lattice in ambienti critici. La carta Bond per camere sterili Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ è termoresistente e compatibile con ISO Classe 4. Disponibile in 5 colori.
  • Provides sharp, clear reproductions
  • Latex-free and heat-resistant
  • Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
  • Manufactured in ISO 9001:2008 registered facilities
  • Lot number included on bag and carton to provide traceability
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight
  • Ideal storage range: 20-70% humidity, 10-40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rigata No
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Carta semplice
Product Type Cleanroom Bond Paper
Quantità 250 Sheets/Sealed PE Pk.
Size A4
Peso (sistema metrico) 80 gsm, ± 3 g