Learn More
Nitritex™ BioClean IsoPure Plus™ Wipe
Codice prodotto. 15258308
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
230 x 230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15258308 230 x 230 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15258308 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore SBIWP9
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
BioClean IsoPure Plus™ 130gsm wipes are constructed from double-knit 100% continuous-filament polyester, with ultrasonically cut and sealed edges ensuring low particulation. They have excellent absorption, durability and strength, and are packed in an ISO Class 4 cleanroom to ensure ultra-low levels of particulates and extractables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type BioClean IsoPure Plus™ Wipes
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale Polyester
Assorbanza 452mL/sqm
Compatibilità ISO Class 4 operating conditions
Peso base 130gsm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015 & ISO 2859-3:1994
Colore White
Struttura Double-knit 100% continuous filament Polyester
Bordi Sealed edge
Dimensioni (L x P) 230 x 230 mm
Quantità confezione 10/Inner Bag, 10 Inner Bags/Outer Bag, 10 Outer Bags/Cs.