Learn More
Nitritex™ BioClean MTA™ Tie-on Facemask
Choose an ISO Class 4 compatible mask with excellent breathability. The Nitritex™ BioClean MTA™ Tie-on Facemask has a hydrophobic outer layer, a hydrophilic inner layer and extremely low linting. Features a plastic coated steel noseband and polypropylene ties.
23.40€ - 530.00€
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Materiale Polypropylene
Dimensioni (L x P) 95 x 210 mm
Struttura 3-ply
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
15248258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nitritex™
MTA210-0
23.40€
pezzi 800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15258258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nitritex™
MTA210-2
530.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tie-on facemask with excellent breathability
  • 3-ply construction with ultrasonic sealing
  • Particle shedding analysis: Average Particle Count - 19/minute (Particle size: 0.2 - 5.0 microns). Test method: ASTM F51-68 (1989)
  • Physical Properties: Particle Filtration Efficiency (PFE): >98.8%
  • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): >99%
  • Pressure drop (Delta P): 2.7
  • Width: 95mm
  • Particle Filter Efficiency: 98.8%
  • Bacterial Filter Efficiency: 97%
  • Differential Pressure: 2.7
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Polypropylene
3-ply
95 mm
White
95 x 210 mm
210 mm