Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15298198
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
100 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15298198 6.5 100 paia
15208208 7 100 paia
15228208 7.5 100 paia
15238208 8 100 paia
15248208 8.5 100 paia
15258208 9 100 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15298198 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore BNMS65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2573.50€
    1462.91€ / 100 paia
    Risparmia 1110.59€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Offers full arm protection. Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves is a shoulder-length disposable, latex-free glove that provides comfort, antistatic properties and resistance to a range of chemicals.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Shoulder length (600mm / 24 in.) glove provides full arm protection
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Grado EU GMP Grade A
Hand Specific
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size 6.5
Sterilità Sterile
Modello BNMS65
Tipo di imballaggio One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs)
Quantità One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs)
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm