Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile pulito BioClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16619585
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 to 14 in.
8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30.5 to 35.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni porta (sistema imperiale) Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
16619585 8 to 10 in. 20.3 to 25.4 cm pezzi 20
17332973 8 to 10 in. 20.3 to 25.4 cm Pezzo
17322973 10 in. 25.4 cm Pezzo
30002921 10 in. 25.4 cm pezzi 20
30002922 12 to 14 in. 30.5 to 35.6 cm pezzi 20
17352973 12 to 14 in. 30.5 to 35.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16619585 Fornitore Ansell N. del fornitore CGL20NIT59
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I RABS e i guanti isolanti BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4
Colore White
Uso per laboratorio/camera controllata Cleanroom
Latex Free
Materiale Nitrile
Size 9.75
Spessore (sistema imperiale) 24 mil
Spessore (sistema metrico) 0.60 mm
Modello BioClean™ Clean Nitrile RABS / Insulator Gloves CGL
Dimensioni porta (sistema imperiale) 8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 20.3 to 25.4 cm
Serie BioClean™ Clean Nitrile RABS / Insulator Gloves CGL
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm