Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile pulito BioClean™
Codice prodotto. 17322973
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 to 14 in.
8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30.5 to 35.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni porta (sistema imperiale) Dimensioni porta (sistema metrico) Dimensione della confezione
17322973 10 in. 25.4 cm Pezzo
17332973 8 to 10 in. 20.3 to 25.4 cm Pezzo
16619585 8 to 10 in. 20.3 to 25.4 cm pezzi 20
30002921 10 in. 25.4 cm pezzi 20
30002922 12 to 14 in. 30.5 to 35.6 cm pezzi 20
17352973 12 to 14 in. 30.5 to 35.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17322973 Fornitore Ansell N. del fornitore CGL10NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
I RABS e i guanti isolanti BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile, Latex Dipped
Palm Thickness (English) 0.5 mil
Palm Thickness (Metric) 20 mm
Size 9.75
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Semiconductor Manufacturing
Manufacturing/QMS Audit Standards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Tipo di imballaggio PE Bags, Correx Polyethylene Box
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 cm
Serie CGL
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm