Learn More
Ansell RABS in nitrile BioClean™ Sistema guanto/manicotto isolatore
Codice prodotto. 17392973
Cambia vista
Click to view available options
Chlorinated:
Yes
Dimensione della confezione:
10 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Chlorinated Dimensione della confezione
17392973 Yes 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Codice prodotto. 17392973 Fornitore Ansell N. del fornitore GSG10NIT80
Spedizione stimata: 01-07-2027
N/A
Sistema manicotto/guanto pulito e sterile, manicotto in nitrile fissato a un guanto PCP specifico taglia 8,0 (BioClean BPZS) da un anello scanalato e una guarnizione.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Ispezionato al 100% e testato per verificare la tenuta d’aria (prima di essere tagliato)
  • Si adatta alla porta da 10-12 in./304-355 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Monouso Single-use
Finger Thickness (English) 7.09 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata Laboratory
Latex Free Sì
Materiale Nitrile, Neoprene, Polychloroprene
Palm Thickness (English) 5.91 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Powdered Powder Free
Product Type Isolator Gloves
Size 8
Temperatura (sistema imperiale) max 120°C
Temperature (Metric) Max 248°F
Spessore (sistema imperiale) 5.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Sterile Processing Department, Semiconductor manufacturing
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1:2006
Modello GSG10NIT80
Dimensioni porta (sistema imperiale) 8 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Temperature (English) Min 14°C
Temperatura min. (sistema metrico) -10°C
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
N/A