Learn More
Ansell™ RABS in nitrile BioClean™/Sistema guanto/manicotto isolatore
Codice prodotto. 17302983
Click to view available options
:
Color: White/Natural; Material: Nitrile/Neoprene; Sterile; Size: 8.5
Codice prodotto. 17302983
Marca: Ansell™ GSG10NIT85
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sistema manicotto/guanto pulito e sterile, manicotto in nitrile fissato a un guanto PCP specifico taglia 8,5 (BioClean BPZS) da un anello scanalato e una guarnizione. Venduto in paia, confezionato singolarmente.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Ispezionato al 100% e testato per verificare la tenuta d’aria (prima di essere tagliato)
  • Si adatta alla porta da 10-12 in./304-355 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III
Chlorinated Yes
Procedura di pulizia DI Washing
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Content And Storage Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Descrizione One system – consisting of sleeve, size 8.5 glove (marked L) and channel ring/O-ring assembly packed in inner PE bag; One system – consisting of sleeve, size 8.5 glove (marked R) and channel ring/O-ring assembly packed in inner PE bag; two inner bags (two systems – one L, one R) packed per outer PE bag; 10 outer bags per lined white Correx box.
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Colore White, Natural
Finger Thickness (English) 7.09 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile, Latex Dipped
Palm Thickness (English) 0.15 mil
Palm Thickness (Metric) 5.91 mm
Size 8.5
Temperatura (sistema imperiale) max 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Spessore (sistema imperiale) 20 mil/4.33 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50/0.11 mm
Stile delle dita Full, Textured
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Sterile Processing Department, Semiconductor Manufacturing
Sesso Unisex
Include Channel Ring, O-ring
Manufacturing/QMS Audit Standards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Tipo di imballaggio PE Bags, Correx Polyethylene Box
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 to 12 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 304 to 355 mm
Quantità 20 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 914 mm