Learn More
Ansell RABS in nitrile BioClean™/Sistema guanto/manicotto isolatore
Codice prodotto. 17312983
Cambia vista
Click to view available options
Chlorinated:
Yes
Dimensione della confezione:
10 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Chlorinated Dimensione della confezione
17312983 Yes 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Codice prodotto. 17312983 Fornitore Ansell N. del fornitore GSG10NITXLMA
Spedizione stimata: 01-07-2027
N/A
Sistema manicotto/guanto pulito e sterile, manicotto in nitrile fissato a un guanto PCP ambidestro taglia 8,0 (BioClean BFAP) da un anello scanalato e una guarnizione. Venduto in paia, confezionato singolarmente.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Ispezionato al 100%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978-05
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore Green, White
Finger Thickness (English) 4.72 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile, Polychloroprene
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Product Type Isolator Gloves
Size 8, 8.5
Temperatura (sistema imperiale) max 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Spessore (sistema imperiale) 4.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Sterile Processing Department, Semiconductor manufacturing
Grip Design Textured Fingers
Modello GSG10NITXLMA
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 to 12 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 to 30.5 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NITXLMA
Temperature (English) Min 14°F
Temperatura min. (sistema metrico) -10°C
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Diametro polso (sistema imperiale) 10 to 12 in.
Diametro polso (sistema metrico) 25.4 to 30.5 cm
N/A