Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile sterili BioClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17362973
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
30.4 cm
Modello:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL36NIT59
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni porta (sistema imperiale) Dimensioni porta (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
17362973 6 in. 15.2 cm GGL15NIT59 Pezzo
16638917 6 in. 15.2 cm GGL15NIT59 pezzi 20
17372973 8 in. 20.3 cm GGL20NIT59 Pezzo
30002925 8 in. 20.3 cm GGL20NIT59 pezzi 20
17874308 10 in. 25.4 cm GGL10NIT59 pezzi 20
16894130 10 in. 25.4 cm GGL10NIT59 Pezzo
16490571 12 in. 30.4 cm GGL36NIT59 Pezzo
30002916 12 in. 30.4 cm GGL36NIT59 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
N/A
Codice prodotto. 17362973 Fornitore Ansell N. del fornitore GGL15NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
N/A
I RABS e i guanti isolanti sterili convalidati BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Product Type Isolator Gloves
Size 9.75
Temperatura (sistema imperiale) max 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max -10°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Sterile Processing Department, Semiconductor Manufacturing
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello GGL15NIT59
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 15.2 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperature (English) Min 14°F
Temperatura min. (sistema metrico) -10°C
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm
Diametro polso (sistema imperiale) 5.1 in.
Diametro polso (sistema metrico) 129 mm
N/A